Learn More
Thermo Scientific™ Serie de centrífugas Sorvall™ Stratos™
Elimine los desequilibrios y garantice unos resultados reproducibles. Ofrece la velocidad y la flexibilidad necesarias para realizar separaciones fiables, todo ello con un diseño compacto.
en la oferta
Descripción
Elimine los desequilibrios y garantice unos resultados reproducibles. La serie de centrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ Stratos™ ofrece la velocidad y la flexibilidad necesarias para realizar separaciones fiables, todo ello con un diseño compacto. Disponibles en versiones estándar o de flujo continuo, ambas unidades ofrecen un funcionamiento sencillo y un sistema de refrigeración sin CFC idóneo para trabajar con muestras sensibles a la temperatura. La amplia selección de rotores con accesorios de biocontención incrementa la versatilidad del equipo.
Separaciones rápidas y eficaces
- La tecnología del movimiento de giro ofrece aceleraciones y frenados rápidos para aumentar la velocidad de procesamiento y prolongar la vida del instrumento
- Funcionamiento silencioso
- Valores de fuerza g elevados para realizar separaciones más rápidas en una mayor variedad de aplicaciones
- Mecanismo doble de cierre de la tapa para mayor seguridad
Tolerancia de desequilibrio continua para proteger las muestras
- Identifica la instalación inadecuada del rotor para proteger el motor
- Detecta velocidades excesivas y señala el valor máximo permisible para el rotor
- Permite un equilibrado visual de los tubos para acelerar la preparación de las muestras
Controles intuitivos e inteligentes
- Panel Easycontrol intuitivo para facilitar el desplazamiento
- Almacena 9 programas de los parámetros de centrifugación más utilizados
- Programa Pre-temp para enfriamiento rápido
Sorvall Stratos refrigerada
- Capacidad: 4 x 180 ml
- Velocidad máx.: 22.000 rpm (23.300 rpm para los modelos de 208 V/230 V)
- RCF máx.: 44.910 x g (50.377 x g para los modelos de 208 V/230 V)
Sorvall Stratos de flujo continuo
- Para procesar grandes volúmenes de muestras con rapidez y fiabilidad en un solo ciclo
- Separa con rapidez y alto rendimiento grandes volúmenes de suspensiones
- Idónea para recogida de células vegetales, animales y bacterianas, precipitación de proteínas, enriquecimiento celular, producción de vacunas, extracción de sedimentos de muestras de agua
- El separador de polipropileno (75015339) mejora la sedimentación de partículas pequeñas o de baja densidad
- Capacidad: 300 ml (sedimento), 50 ml con inserto
- Velocidad máx.: 17.000 rpm
- RCF máx.: 25.040 x g
- Caudal máx.: 54 l/h
Nota:
- Se recomienda utilizar la bomba peristáltica con un intervalo de caudal de 100 a 900 ml/min (el cabezal de bomba 77200-60 y el motor de bomba 7523-60 están disponibles por separado)
- El carro accesorio (76000083) puede emplearse para crear una estación de centrifugación portátil
Información para pedidos:
Los accesorios, como los rotores y adaptadores de microplacas, cestillo y ángulo fijo, se venden por separado. Todos los rotores se han diseñado con capacidad de biocontención.