Learn More
Thermo Scientific™ Serie de centrífugas Sorvall™ ST 16
Realice aplicaciones de cultivo celular y procesamiento de sangre mediante la serie de centrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 16, que es compatible con una gran gama de rotores.
en la oferta
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | IVD Compliant, IEC 61010-1, IEC 61010-2-202, IEC 61010-2-101. UL listed, CSA certified, CE marked, Certified Biosafety. |
---|---|
Tipo de controlador | Microprocessor |
Capacidad | 4 x 400 mL |
RCF máx. | 25,830 x g |
Vel. máx | 15,200 rpm |
Descripción
Realice aplicaciones de cultivo celular y procesamiento de sangre mediante la serie de centrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 16, que es compatible con una gran gama de rotores.
Facilidad de uso
- Controles intuitivos que simplifican el uso con información detallada sobre una amplia variedad de parámetros de funcionamiento y estados de procesamiento para lograr un rendimiento óptimo
- Cierre de tapa motorizado que facilita el cierre y bloqueo de la tapa de la centrífuga con un solo dedo, incluso en mesas altas
Sistema de rotores Auto-Lock™ III
- Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con solo pulsar un botón
- Permite ahorrar tiempo al cambiar de una aplicación a otra
- Fácil acceso a la cámara del rotor para agilizar la limpieza, conseguir un entorno de trabajo más saludable y prolongar la vida útil de la unidad
Sistema de sellado de cestillos ClickSeal™
- Solución de biocontención que sella con un clic y elimina las tapas de rosca y las pinzas complicadas
- Apertura y cierre con una mano que no daña los guantes
- Certificación de CAMR™, Porton Down, Reino Unido
Tecnología SMARTSpin™
- El avanzado sistema de gestión de rotores optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio residual de la carga de cada opción de rotor y cestillo
- Optimiza la seguridad y mejora las separaciones
Diseño para ahorrar espacio
- Las compactas dimensiones optimizan el área de trabajo y la altura ergonómica y el diseño curvado facilitan la colocación y retirada de las muestras, y la limpieza de la unidad
Eficiencia energética extraordinaria
- Hasta un 40 % de ahorro en el consumo energético según los protocolos estándar del sector, como la separación estándar de los componentes de la sangre o el procesamiento de tubos cónicos
Modelo ventilado ST 16
- Dimensiones: 60,5 x 44 x 36 cm (L x An x Al) [87 cm de altura con tapa abierta] (23,8 x 17,3 x 14,2 pulg [34,3 pulg con tapa abierta])
- Peso neto: 57,5 kg (126,8 lb)
Modelo refrigerado ST 16R
- Sistema de refrigeración sin CFC
- Rango de temperatura: De -10° a +40 °C
- Función de preenfriamiento con botón directo
- 60,5 x 62,3 x 36 cm (L x An x Al) [87 cm de altura con tapa abierta] (23,8 x 24,5 x 14,2 pulg [34,3 pulg con tapa abierta])
- Peso neto: 91,5 kg (201,7 lb)
Información para pedidos:
Existe una amplia gama de rotores para sus requisitos de procesamiento rutinario diario. Maximice el rendimiento con los ligeros rotores de fibra de carbono Thermo Scientific™ Fiberlite™, que ofrecen versatilidad, velocidad y un diseño resistente y sin corrosión. Todos los rotores y adaptadores se venden por separado.
Recomendado para:
Cultivo celular, procesamiento de sangre
Especificaciones
IVD Compliant, IEC 61010-1, IEC 61010-2-202, IEC 61010-2-101. UL listed, CSA certified, CE marked, Certified Biosafety. | |
4 x 400 mL | |
15,200 rpm | |
Digital | |
<61 dB(A) | |
6 programs, direct access | |
9 hr. 99 min. plus HOLD |
Microprocessor | |
25,830 x g | |
Sorvall | |
Direct, Brushless Induction Low Profile | |
9 Accel/10 Braking | |
TX-400 |