Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrífuga Sorvall™ Legend™ Micro 21R, refrigerada
Centrifugue 24 x 2 ml a un máximo de 21,100 x g con refrigeración para acelerar la preparación rutinaria de tubos de microcentrífuga.
Marca: Thermo Scientific™ 75002489
Description
Ideales para el uso diario en el laboratorio hasta 21,100 x g, las microcentrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend Micro 21R ofrecen una potencia de procesamiento excepcional, funciones de seguridad exclusivas y una amplia gama de rotores y accesorios de microcentrífuga para el procesamiento de tubos de microcentrífuga. La refrigeración de la temperatura ambiente a la temperatura ajustada se produce en tan solo 9 minutos.
Satisface las necesidades de separación de microvolumen con:- Aceleración excepcional de hasta 21 000 x g en tan solo 12 segundos.
- Las versiones refrigeradas permiten pasar de la temperatura ambiente a la temperatura establecida en tan solo 9 minutos.
- Elija entre 7 opciones de rotores de microcentrífuga para encontrar la solución idónea para su aplicación:
- Resistencia extraordinaria a la corrosión con rotores de polímero con diseño ligero.
- Los rotores estándar procesan 24 tubos de microcentrífuga en una única fila, desde tubos de 1,5 a 2,0 ml hasta minipreparaciones y columnas de centrifugación.
- Sistema ergonómico de cierre y apertura del rotor y de un solo clic, así como diseño transparente para mayor seguridad y comodidad con tapas de biocontención Thermo Scientific ClickSeal.
- Elimine la necesidad de adaptadores con nuestro exclusivo rotor de doble fila.
- Simplifique su manejo con controles intuitivos, pantallas de fácil lectura y el cierre rápido con tapa y con un solo clic.
- Diseño elegante y ligero que permite aprovechar al máximo el espacio.
- Duraderas y de fácil limpieza y mantenimiento.
- Funcionamiento silencioso que favorece un entorno seguro y tranquilo.
- Cumple las últimas normativas clínicas y de seguridad, entre las que se incluye la Directiva sobre diagnósticos in vitro 98/79/CE.
Specifications
24 x 1,5/2 ml | |
21.100 x g | |
De -9 °C a +40 °C | |
Centrífuga de sobremesa | |
Centrífuga Sorvall Legend Micro 21R, refrigerada | |
2 años | |
De 1 a 99 min (incrementos de 1 min); «HOLD» | |
12,9 x 11,6 x 17,5 in (33,0 x 29,5 x 44,5 cm) | |
Sorvall™ | |
230 V |
14.800 rpm | |
50 dB(A) | |
CSA, CE, IVD | |
Rotor 24 x 1,5/2,0 ml con tapa de biocontención ClickSeal y rotor de dos filas 18 x 2,0/0,5 ml con tapa de rosca | |
230 V, 50/60 Hz | |
Sí | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (consulte el manual para obtener más información) | |
62,0lb (28,0 kg) | |
50/60 Hz | |
Rotor de 24 x 1,5/2 ml con tapa de biocontención ClickSeal y rotor de dos filas de 18 x 2/0,5 ml con tapa de rosca |