Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrífugas de las series Sorvall™ Legend™ Micro 17 y 21
Realice protocolos de microvolúmenes, como la preparación de ácidos nucleicos y lisados de proteínas y la reacción en cadena de la polimerasa (PCR): todo con un diseño extraordinariamente compacto.
3145.00€ - 4275.00€
Especificaciones
Capacidad | 24 x 1,5/2 ml |
---|---|
Vel. máx | 14800 rpm |
RCF máx. | 21.100 x g |
Nivel de ruido | 56 dB(A) |
Intervalo de temperatura | Temperatura ambiente |
Código de producto | Marca | Descripción | Requisitos eléctricos | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Requisitos eléctricos | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17468962
|
Thermo Scientific™
75002557 |
Centrífuga Sorvall Legend Micro 21, ventilada | 230 V, 50/60 Hz | Rotor de dos filas 18 x 2,0/0,5 ml con tapa de rosca |
3145.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10223659
|
Thermo Scientific™
75002435 |
Centrífuga Sorvall Legend Micro 21, ventilada | 230 V, 50/60Hz | Rotor de 24 x 1,5/2,0 ml con tapa de biocontención ClickSeal |
3150.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10230395
|
Thermo Scientific™
75002487 |
Centrífuga Sorvall Legend Micro 21, ventilada | 230 V, 50/60Hz | Rotor 24 x 1,5/2,0 ml con tapa de biocontención ClickSeal y rotor de dos filas 18 x 2,0/0,5 ml con tapa de rosca |
4275.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Acelere los procesos de preparación de muestras de tubos de microcentrífuga hasta 21 100 x g con nuestra microcentrífuga estándar.Cuando nuestro Sorvall Legend Micro 21 se conecta a nuestra amplia selección de rotores de microcentrífugas, estas microcentrífuga ofrece productividad, versatilidad, seguridad y comodidad en un instrumento de laboratorio de diseño compacto y fácil de usar.
Características:
- Aceleración excepcional de hasta 21.000 x g en 12 segundos
- Las versiones refrigeradas son capaces de enfriar en solo nueve minutos
- Tapa de rotor de biocontención ClickSeal que se abre y cierra mediante «clics», lo que garantiza una contención segura de las muestras
- Nuevas tapas de PPSU que mejoran la fuerza y resistencia química
- Mandos intuitivos y visor de fácil lectura que simplifica su uso
- Base de líneas elegantes que permite aprovechar al máximo el espacio
- Diseño resistente que garantiza años de servicio fiable
- Rendimiento silencioso que ofrece un ambiente seguro sin estrés
Gama de rotores:
Seleccione una de las tres configuraciones estándar de rotor al adquirir una microcentrífuga Sorvall Legend 17 o 21:
- Rotor de 24 × 1,5/2 ml con tapa de biocontención ClickSeal certificada por la CAMR
- Rotor de 36 × 0,5 ml con tapa enroscable
- Rotor de doble fila de 18 x 2/0,5 ml con tapa enroscable
- Rotor PCR 8 × 8 con tapa enroscable
- Rotor PCR 4 × 8 con tapa de biocontención ClickSeal
- Rotor para hematocrito
Información para pedidos:
Los rotores para biocontención, hematocrito, PCR y de doble fila, así como las tapas y adaptadores para tubos están disponibles por separado.
Especificaciones
24 x 1,5/2 ml | |
21.100 x g | |
Temperatura ambiente | |
Centrífuga de sobremesa | |
No | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (consulte el manual para obtener más información) | |
23,1lb 10,5 kg |
14800 rpm | |
56 dB(A) | |
CSA, CE, IVD | |
Centrífuga Sorvall Legend Micro 21, ventilada | |
De 1 a 99 min (incrementos de 1 min); «HOLD» | |
22,5 x 24,3 x 35,2 cm (8,9 x 9,6 x 13,8 pulg) | |
Sorvall™ |