Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall BIOS A Centrifuges
Sorvall BIOS A centrifuge, 200, 208, 220, 230, 240 V ±10%, 60 Hz, Single phase; 200 V ±10%, 50 Hz Japan only
50060.00€ - 56240.00€
Especificaciones
Tipo de controlador | Pantalla táctil Centri-Touch |
---|---|
Dimensiones (Al x An x F) | 1015 x 816 x 990 mm (39,9 x 32,1 x 35,4 pulg.) |
Línea de productos | Sorvall™ |
Refrigerado | Sí |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15905360
|
Thermo Scientific™
75007698 |
Centrífuga Sorvall BIOS A, 200, 208, 220, 230 y 240 V, ± 10 %, 60 Hz, monofásica; 200 V ± 10 %, 50 Hz solo para Japón |
50060.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915360
|
Thermo Scientific™
75007699 |
Centrífuga Sorvall BIOS A, 380, 400 y 415 V ± 10 %, de 50 a 60 Hz, 3 fases |
50060.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925360
|
Thermo Scientific™
75007700 |
Centrífuga de alta resistencia Sorvall BIOS A, 200, 208, 220, 230 y 240 V, ± 10 %, 60 Hz, monofásica; 200 V ± 10 %, 50 Hz solo para Japón |
56240.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
La centrífuga Thermo Scientific Sorvall BIOS A se ha diseñado para métodos de bioprocesamiento de alta calidad de recogida, separación y purificación que requieren reproducibilidad y trazabilidad entre los ciclos.Con una capacidad de hasta 10 litros de volumen de muestra, una fuerza centrífuga relativa de hasta 12 000 x g, un tamaño compacto y unas funciones innovadoras que optimizan las operaciones, se maximiza la productividad y se simplifica la eficiencia.
High performance for application flexibility
- Process up 10x1000 mL and up to to 12,000 x g with the Sorvall BIOS A centrifuge and the Thermo Scientific™ Fiberlite™ F6-10x1000 LEX rotor, providing the benefits of carbon fiber design including corrosion- and fatigue-resistance and backed by a 15-year warranty
- Achieve reproducible results with the Thermo Scientific™ Accumulated Centrifugal Effect (ACE™) function, automatically adjusting run time to account for variations in acceleration.
Built-in safety and efficiency
- Small footprint and enhanced ergonomics with push-button convenience optimize everyday centrifuge use:
- Automatic front-to-back centrifuge door opening and closing with the Thermo Scientific™ Auto-Door™ function
- Thermo Scientific™ Auto-Lid™ rotor lid opening and closing with lid storage
- Immediate rotor detection and programming with Thermo Scientific™ Auto-ID instant rotor identification to save time and protect the integrity of your samples.
- Thermo Scientific™ Centri-Touch™ interface with bright, highly visible and glove-friendly display simplifies run set-up, further enhanced with access controls such as user login with password protection.
Latest global safety and compliance standards
- Certified by UL and CE
- Compatible with Centri-Log Plus data management software for FDA 21 CFR Part 11 compliance.
Especificaciones
Pantalla táctil Centri-Touch | |
Sorvall™ | |
50/60 Hz | |
481 kg (1060 lb.) | |
De –20 °C a 30 °C, ajustable a 1 °C | |
10 x 1000 mL | |
12.000 x g | |
99 horas 59 min 59 s (incrementos de 1 s) | |
UL, CE | |
Tecnología de accionamiento sin escobillas con par de torsión alto DuraFlex | |
Apagado de refrigeración cuando se abre la puerta; rotores con protección Eco-Spin | |
2 años la unidad, 5 años el tren de accionamiento (eje motor y accionamiento) y 5 años la refrigeración | |
Selección de varios idiomas, vídeos de formación integrados, registro de usuarios, bloqueo de usuarios, apertura de puerta automática, ID automática de rotor, visualización de desequilibrio en pantalla, exceso de temperatura, cámara de acero inoxidable, pantalla de orientación para mensajes de error | |
Perfiles de emulación múltiples: 11 de aceleración, 12 de desaceleración |
1015 x 816 x 990 mm (39,9 x 32,1 x 35,4 pulg.) | |
Sí | |
Eficiencia energética, menos residuos | |
EN 61010-1 3ª edición, IEC 61010-2-020 2ª edición e IEC 61010-2ª020 3edición, EN 61326-1 clase B | |
Centrífuga | |
6250 rpm | |
Sí | |
Sí | |
Enchufe de alimentación más común en el país de pedido. Indique los requisitos de enchufe de alimentación alternativo en el momento de realizar el pedido. | |
Sí | |
Sí | |
2,3 kW/h | |
30 tipos de perfil/velocidad/tiempo, hasta 3 etapas cada uno |