Learn More
Syngene™ Papel mate A6 Sony™
Medio de impresión mate de alta densidad con el ancho adecuado para su uso con la impresora térmica en blanco y negro digital A6 Sony™.
Marca: Syngene™ UPP-100HD
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
UP-D898MD es el sucesor de la popular serie UP-897 de impresoras médicas de Sony™. Se ha rediseñado y actualizado, y ahora ofrece varias mejoras operativas y ergonómicas a la vez que conserva el mismo espacio de ahorro y la fácil integración en carros médicos.
- Facilidad de uso mejorada con una pantalla de visualización LCD ampliada y un controlador tipo Joystick para una navegación intuitiva por los menús
- Ofrece impresiones en blanco y negro de alta calidad en menos de dos segundos
- La avanzada tecnología de impresión térmica ofrece resultados de calidad casi fotográfica mediante medios de impresión de gran difusión
- La exclusiva tecnología Sony™ permite cortar el papel en dos direcciones, tanto hacia arriba como hacia abajo, ya que ahora incluye un cortador inferior, junto con el cortador superior convencional
- Instalación flexible de la impresora en casi cualquier lugar, así como operaciones de impresión sin problemas
- El motor de impresión térmica de alta calidad puede producir copias impresas de imágenes fijas capturadas para su uso en expedientes y registros de pacientes
- Papel mate tipo II
Especificaciones
Papel mate | |
Impresora térmica en blanco y negro digital A6 | |
20 m x 110 mm |