Learn More
Fisherbrand™ Varilla agitadora de PTFE sólido
Resistente a productos químicos, inertes y sin fugas
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.02500kg
Descripción
- Resistentes a productos químicos, inertes y sin fugas
- Usar a hasta 280 °C (540 °F)
Especificaciones
8 mm | |
Se puede utilizar hasta a 280 °C | |
PTFE (politetrafluoroetileno) | |
300 mm |