Learn More
Fisherbrand™ Solid PTFE Stirring Rod
Chemically resistant, inert and leak-free
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.02500kg
Código de producto. 11782634
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Chemically resistant, inert and leak-free
  • Use up to 280°C (540°F)
  • With steel core for maximum rigidity
Especificaciones
Especificaciones
8mm
Use up to 280°C (540°F)
PTFE (Polytetrafluoroethylene)
300mm