Learn More
Fisherbrand™ Tapones sólidos de neopreno
Se utiliza para usos de laboratorio.
Brand: Fisherbrand™
Additional Details : Peso : 0.07920kg
Description
- Fabricados con caucho de neopreno
- Dureza de 46/55 IRHD
Specifications
Gris | |
Para el uso en el laboratorio | |
14mm | |
Neopreno | |
24mm |
Tapones | |
11mm | |
20/paq. | |
46/55 IRHD |