Learn More
Fisherbrand™ Tapones sólidos de neopreno
Se utiliza para usos de laboratorio.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.05400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11537093
  • 6.50€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío:
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Fabricados con caucho de neopreno
  • Dureza de 46/55 IRHD
Especificaciones
Especificaciones
Gris
Para el uso en el laboratorio
11,5mm
Neopreno
20mm
Tapones
9mm
20/paquete
46/55 IRHD