Learn More
Fisherbrand™ Tapones sólidos de neopreno
Se utiliza para usos de laboratorio.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11517123
  • 35.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío:
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Fabricados con caucho de neopreno
  • Dureza de 46/55 IRHD
Especificaciones
Especificaciones
Gris
Para el uso en el laboratorio
96mm
Neopreno
54mm
Tapones
86mm
1 por unidad
46/55 IRHD