Learn More
Fisherbrand™ Tapones sólidos de neopreno
Se utiliza para usos de laboratorio.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11517113
  • 12.05€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío:
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Fabricados con caucho de neopreno
  • Dureza de 46/55 IRHD
Especificaciones
Especificaciones
Gris
Para el uso en el laboratorio
49mm
Neopreno
42mm
Tapones
43mm
2/paq.
46/55 IRHD