Learn More
Thermo Scientific™ Placas de SPEµ™ SOLA
Elimine la variabilidad y logre resultados sumamente uniformes. La alta reproducibilidad de las placas Thermo Scientific™ SPEµ™ SOLA ofrecen mayor éxito de muestras con volúmenes de elución bajos.
292.33€ - 312.27€
Especificaciones
Peso del lecho | 2 mg |
---|---|
Línea de productos | SOLAµ |
Tipo | Placa de SPE de 96 pocillos |
Volumen del pocillo (métrico) | 1 mL |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15261808
|
Thermo Scientific™
60209-001 |
Placa de 96 pocillos de 2 mg/1 mL HRP |
292.33€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15271808
|
Thermo Scientific™
60209-002 |
Placa de 96 pocillos de 2 mg/1 mL SCX |
308.38€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15281808
|
Thermo Scientific™
60209-003 |
Placa de 96 pocillos de 2 mg/1 mL SAX |
308.38€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15291808
|
Thermo Scientific™
60209-004 |
Placa de 96 pocillos de 2 mg/1 mL WCX |
312.27€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15201818
|
Thermo Scientific™
60209-005 |
Placa de 96 pocillos de 2 mg/1 mL WAX |
312.27€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Elimine la variabilidad y optimice los flujos de trabajo de alto rendimiento del laboratorio. Las placas de pocillos de extracción de fase sólida (SPE) Thermo Scientific™ SOLAµ™ están diseñadas para analistas bioanalíticos y de investigación clínica que necesitan una extracción de muestras resistente, altamente reproducible y más limpia, utilizando volúmenes muy bajos de disolventes y muestras en flujos de trabajo de alto rendimiento. Las placas de pocillos SOLAµ lo consiguen gracias a la exclusiva, galardonada e innovadora tecnología de SPE sin frita.
Ideal para laboratorios bioanalíticos y de investigación clínicaLos laboratorios bioanalíticos siguen tratando de obtener fármacos de mayor eficacia y formulaciones de acción prolongada que requieran unos límites de cuantificación inferiores. También se pretende aprovechar la política de sustitución, refinamiento y reducción, que provoca un menor empleo del modelo animal. El crecimiento del sector biofarmacéutico también tiene en cuenta problemas analíticos adicionales como la solvatación y la unión no específica.
Satisfaga las necesidades de preparación de muestras más exigentes- Procesamiento de volúmenes de muestra bajos
- Alta sensibilidad debido a volúmenes de elución bajos
- Alta reproducibilidad
- Fallos debido a muestras analíticas bajas
- Facilidad de uso
- Alta velocidad de procesamiento
SOLAµ es el primer producto de microelución que cumple los requisitos del bioanalista y, además, se ofrece en un formato resistente y fácil de usar.
Especificaciones
2 mg | |
SOLAµ | |
Placa de SPE de 96 pocillos | |
1 mL |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.