Learn More
Hamilton™ SoftGrip™ Adjustable Volume Single Channel Pipette
With improved volume adjustment accuracy by removing parallax errors.
Marca: Hamilton™ 55019-40
Detalles adicionales : Peso : 0.20700kg
Descripción
- Disponibles en una amplia gama de volúmenes
- Ajuste del volumen suave
- Indicador doble
- Funda de eyección delgada fabricada de polímero resistente a productos químicos de alta resistencia
- El diseño delgado permite que la pipeta alcance el fondo de tubos estrechos sin puntas extendidas
- Llave de calibración universal que reduce la necesidad de costosos servicios de calibración
- La calibración solo requiere minutos para realizarla
- La boquilla de la punta garantiza un ajuste adecuado con las puntas de pipeta universales
- La codificación y el etiquetado de colores únicos indican claramente el rango de trabajo de las pipetas
Especificaciones
1,60 ± % a 10 °C | |
Azul | |
Suave | |
SoftGrip™ | |
De 100 a 1000 μl | |
± 0,12 % a 100 % |
Esterilizable en autoclave | |
Punta de pipeta universal | |
1 | |
Pipeta de microlitro con agarre suave | |
2,0 μl | |
1/pack |