Learn More
Trietilborohidruro de sodio, solución de 1 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Acros 200038000
Detalles adicionales : CAS : 17979-81-6 Peso : 0.76200kg Transport : UN number : 3399 Chem class : 4.3 Pack group : I
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10740775
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
Especificaciones
Especificaciones
Sodium triethylborohydride
17979-81-6,109-99-9
0.8900g/mL
Frasco de vidrio AcroSeal™
NaB(C2H5)3H
800 mL
sodium triethylborohydride, sodium triethylborate, sodium triethylhydroborate, sodium triethylhydridoborate, sodium triethylhydroborate 1-, sodium triethylborohydride solution, sodium triethyl-? 2-boranuide, sodiumtriethylborohydride 1m in toluene
YDTZLEUIYNMRLQ-UHFFFAOYSA-N
sodio; trietilboro(1-)
23667700
Solución
1M solution in THF
Incolora
−17°C
C6H16BNa
MFCD00011704
0.89
Solubility in water: rzacts.
[Na+].CC[BH-](CC)CC
121.99
121.99
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos