Learn More
Sodium Thiosulfate, 5-Hydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Catalog Number 15528194
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
10102-17-7
H10Na2O8S2
248.172
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
61475
CHEBI:32150
disodio; dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano; pentahidrato
O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
10102-17-7
H10Na2O8S2
248.172
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
61475
CHEBI:32150
disodio; dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano; pentahidrato
O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Nombre del producto químico o material Sodium Thiosulfate
Nombre de nota 5-Hydrate
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.18
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.75kg