Learn More
Piruvato sódico (100 mM)
Piruvato sódico (100 mM)
13.04€ - 244.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | FDA, ISO 13485 |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 2 a 8 °C |
Formulario | Líquido |
Tipo de producto | Piruvato sódico |
Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de células de mamífero |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11530396
|
Gibco
11360039 |
100 mL |
13.04€
100 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11540396
|
Gibco
11360088 |
20 x 100 mL |
244.00€
paquete de 20 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
El piruvato sódico se suele añadir a medios de cultivo celular como una fuente de energía adicional a la glucosa. Dado que las células producen piruvato sódico como metabolito intermedio en la vía de la glucólisis, no es necesario suplementar todos los cultivos. Sin embargo, si las células se han cultivado en un medio suplementado con piruvato sódico, recomendamos continuar con la suplementación, pues las células se acostumbran a este aditivo y, sin él, el crecimiento podría retrasarse. La solución de piruvato sódico Gibco™, 100 mM se ha formulado con 11 g por litro de agua. La concentración final de piruvato sódico utilizado en la mayoría de los medios de cultivo celular es de 1 mM.Uso del producto
Para uso diagnóstico in vitro.
Sistema de calidad y fabricación conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales en dos instalaciones
La solución de piruvato sódico Gibco™ se fabrica en unas instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales y que se encuentran ubicadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de productos sanitarios con certificación según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos una solución de piruvato sódico Gibco™ idéntica fabricada en nuestras instalaciones de Escocia (11360-070). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
Especificaciones
FDA, ISO 13485 | |
Líquido | |
Cultivo de células de mamífero |
De 2 a 8 °C | |
Piruvato sódico |
Para uso diagnóstico in vitro.