Learn More
Sodium Phosphate, Dibasic, Anhydrous, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Catalog Number p-5390941
229.90 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
7558-79-4
HNa2O4P
141.96
MFCD00003496
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
24203
CHEBI:34683
disodium hydrogen phosphate
[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
7558-79-4
HNa2O4P
141.96
MFCD00003496
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
24203
CHEBI:34683
disodium hydrogen phosphate
[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Nombre del producto químico o material Sodium Phosphate
Nombre de nota Dibasic, Anhydrous
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.96
Grado FCC/Farmacopea Estadounidense
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Gravedad específica 1L = 2.07kg