Learn More
Sodium Phosphate, Dibasic, 7-Hydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Catalog Number p-5390935
186.20 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
7782-85-6
H17Na2O11P
268.07
MFCD00149180
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-N
sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
6096963
ácido fosfórico de disodio heptahidratado
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP(O)(O)=O
7782-85-6
H17Na2O11P
268.07
MFCD00149180
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-N
sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
6096963
ácido fosfórico de disodio heptahidratado
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP(O)(O)=O
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Nombre del producto químico o material Sodium Phosphate
Nombre de nota Dibasic, 7-Hydrate
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.07
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.70kg
compliance-icons
Nombre del producto
  • SODIUM PHOSPHATE DIBASIC, ACS BAKER ANALYZED
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium phosphate