Learn More
Fosfato sódico, solución de tampón de 0,2 M, pH 9,5, Thermo Scientific™
48.75€ - 63.60€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium phosphate buffer soln. |
---|---|
Concentración | Solución de tampón de 0,2 m |
pH | 9.5 |
Forma física | Líquida |
Número MDL | MFCD00146206 |
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Sodium phosphate buffer soln. | |
9.5 | |
MFCD00146206 |
Solución de tampón de 0,2 m | |
Líquida |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes