Learn More
Sodium Peroxide, Reagent grade, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Descripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium Peroxide |
Forma física | Granules |
Cantidad | 100 g |
Número UN | 1504 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 77.98g/mol |
Porcentaje de pureza | 97% |
Grado | Reactivo |