Learn More
Periodato de sodio, 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509540
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
7790-28-5
INaO4
213.89
MFCD00003534
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
23667635
CHEBI:75226
[Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
7790-28-5
INaO4
213.89
MFCD00003534
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
23667635
CHEBI:75226
[Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium periodate
Punto de fusión 300.0°C
Color Blanco
pH 3.4 to 4.5 (5% soln. at 20°C)
Forma física Cristales finos
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Iodometry)
Fórmula lineal NaIO4
Fieser 01,809; 02,311; 04,373; 05,507; 06,455; 11,492; 13,145; 15,294
Índice Merck 15,8772
Información de solubilidad Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: 389g/L (52°C), soluble in h2so4, hno3, acetic acids, insoluble in most common organic solvents
Nombre IUPAC sodio;periodato
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.89
Porcentaje de pureza 99%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium periodate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.