Learn More
Sodium Perchlorate Monohydrate,≥99% for HPLC, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium perchlorate monohydrate |
Cantidad | 250 g |
Fórmula lineal | NaClO4 · H2O |
Número UN | UN1502 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.46g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99% (T), ≥99% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium perchlorate monohydrate
- Peligro
- Sólido comburente Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.