Learn More
Nitrato de sodio, 99 %, para análisis ACS, ACROS Organics™
CAS | 7631-99-4 |
---|---|
Fórmula molecular | NNaO3 |
Peso molecular (g/mol) | 84.994 |
Clave InChI | VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1 |
PubChem CID | 24268 |
ChEBI | CHEBI:63005 |
Nombre IUPAC | sodio;nitrato |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[Na+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10697791
|
Thermo Scientific Acros
424345000 |
500g | Frasco de plástico |
N/A
|
N/A | ||||
10063973
|
Thermo Scientific Acros
424340010 |
1kg | Frasco de plástico |
N/A
|
N/A | ||||
10697771
|
Thermo Scientific Acros
424340030 |
3kg | Frasco de plástico |
N/A
|
N/A | ||||
11914281
|
Thermo Scientific Acros
424340100 |
10kg | Tambor de plástico |
N/A
|
N/A | ||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
7631-99-4 | |
84.994 | |
sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1 | |
CHEBI:63005 | |
[N+](=O)([O-])[O-].[Na+] |
NNaO3 | |
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N | |
24268 | |
sodio;nitrato |
Especificaciones
Sodium nitrate | |
99+% | |
NaNO3 | |
15, 8778 | |
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N | |
sodio;nitrato | |
24268 | |
84.99 | |
Reactivo ACS |
7631-99-4 | |
NNaO3 | |
16,86 | |
sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1 | |
[N+](=O)([O-])[O-].[Na+] | |
84.994 | |
CHEBI:63005 | |
≥99% |
Seguridad y manipulación
GHS P Statement May intensify fire; oxidizer. Causes serious eye irritation.
GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Take any precaution to avoid mixing with combustibles. In case of major fire and large quantities: Evacuate area. Fight fire remotely due to the risk of explosion. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Warning
- Sodium nitrate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Sólido comburente Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
RUO – Research Use Only