Learn More
Sodium Metabisulfite, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Poly bottle
Descripción
- ≥95% for general laboratory use.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium metabisulfite |
Punto de fusión | >150°C |
Color | Colorless |
pH | 3.5 to 5.0 (at 50.00g/L 20°C) |
Forma física | Solid |
Cantidad | 500 g |
Fórmula lineal | Na2S2O5 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.11g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99% |