Learn More
Hipoclorito sódico, técnico, mín. 14 % de cloro libre, Fisher Chemical
15.03 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
21.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
31.63 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
21.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
31.63 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Envase:
Frasco de plástico de HDPE
Especificaciones
Punto de fusión | -16 °C |
CAS | 7681-52-9 |
Color | Amarillo |
pH | 11 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 1 l |
Fórmula molecular | ClNaO |
Número MDL | 11120 |
Sinónimo | hipoclorito de sodio, antiformina, oxiclorito de sodio, agua de Javel, ácido hipocloroso, sal sódica, solución Carrel-Dakin, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution |
Clave InChI | SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium hypochlorite, min. 14% free chlorine
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Sodium hypochlorite