Learn More
Hipoclorito de sodio, estéril, hecho con agua purificada conforme a la Farmacopea Estadounidense, solución al 5 %, BAKER™, J.T. Baker™
399.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 gL
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium Hypochlorite |
Nombre de nota | Sterile, Made with USP Purified Water |
CAS | 7681-52-9 |
Cantidad | 1 gL |
Fórmula molecular | ClNaO |
Sinónimo | sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution |
Clave InChI | SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [O-]Cl.[Na+] |
Nombre IUPAC | sodio;hipoclorito |
Peso molecular (g/mol) | 74.439 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.