Learn More
Hidróxido sódico, puro, solución patrón de 1 N, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 124260050
Detalles adicionales : CAS : 1310-73-2 Peso : 5.20000kg Transport : UN number : 1824 Chem class : 8 Pack group : III
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solución patrón volumétricaEspecificaciones
Sodium hydroxide | |
1310-73-2,7732-18-5 | |
NaOH | |
01,1083; 05,616; 07,336; 08,460 | |
15, 8761 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
sodio;hidróxido | |
14798 | |
40 | |
1.04 |
Incolora | |
HNaO | |
0.998 to 1.002N (20°C) | |
1.0400g/mL | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
5 L | |
[OH-].[Na+] | |
39.997 | |
CHEBI:32145 | |
Tambor de plástico | |
Líquido |
RUO - Para uso exclusivo en investigación