Learn More
Pastilla de hidróxido sódico NF/FCC, Macron Fine Chemicals™
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
POLYSTORMOR
Poli
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium Hydroxide |
Cantidad | 500 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 40 |
Grado | FCC/NF |
Envase | POLYSTORMOR |
Forma física | Sedimento |