Learn More
Hidróxido sódico, extra puro, solución al 50 % de peso en agua, Thermo Scientific Chemicals
26.10€ - 480.00€
CAS | 1310-73-2, 7732-18-5 |
---|---|
Fórmula molecular | HNaO |
Peso molecular (g/mol) | 39.997 |
Número MDL | MFCD00003548 |
Clave InChI | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
PubChem CID | 14798 |
ChEBI | CHEBI:32145 |
Nombre IUPAC | sodio;hidróxido |
SMILES | [OH-].[Na+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10175150
|
Thermo Scientific Acros
259860250 |
25 mL | Frasco de plástico |
26.10€
25 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10771974
|
Thermo Scientific Acros
259860010 |
1 L | Frasco de plástico |
44.40€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10781321
|
Thermo Scientific Acros
259860025 |
2.5 L | Frasco de plástico |
88.30€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10544901
|
Thermo Scientific Acros
259860050 |
5 L | Tambor de plástico |
142.00€
5 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10043313
|
Thermo Scientific Acros
259860251 |
25 L | Tambor de plástico |
480.00€
25 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
1310-73-2, 7732-18-5 | |
39.997 | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
14798 | |
sodio;hidróxido |
HNaO | |
MFCD00003548 | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
CHEBI:32145 | |
[OH-].[Na+] |
Especificaciones
Sodium hydroxide | |
50 wt% solution in water | |
1310-73-2, 7732-18-5 | |
HNaO | |
MFCD00003548 | |
01,1083; 05,616; 07,336; 08,460 | |
15, 8761 | |
Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol, insoluble in acetone and ether | |
[OH-].[Na+] | |
39.997 | |
CHEBI:32145 | |
49.0 to 51.0% (Acidimetry) | |
1.5 |
Blanco a gris | |
145.0°C | |
12.0°C | |
NaOH | |
1824 | |
1.5000g/mL | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
sodio;hidróxido | |
14798 | |
40 | |
Extra puro | |
Polvo |
Seguridad y manipulación
Declaración GHS P
Provoca quemaduras graves en la piel y daños en los ojos.
Puede ser corrosivo para los metales.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
Keep only in original container. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 215-185-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WB4900000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Sodium hydroxide, 50 wt% solution in water
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.