Learn More
Concentrado de hidróxido sódico, para solución estándar de 1 l, 0,01 M NaOH (0,01 N), Honeywell Fluka™
Catalog Number 15695250
55.72 EUR hasta el 2024-03-31
Use el código promocional "21663" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
6 x 1 Ea.
1310-73-2
HNaO
39.997
MFCD00003548
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
14798
CHEBI:32145
sodio;hidróxido
[OH-].[Na+]
1310-73-2
HNaO
39.997
MFCD00003548
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
14798
CHEBI:32145
sodio;hidróxido
[OH-].[Na+]
Para solución estándar de 1 l, 0,01 M NaOH (0,01 N)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide concentrate
Fórmula lineal NaOH
Número UN NONH for all modes of transport
Cantidad 1 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 40g/mol
Envase Ampolla
Presión de vapor 3 mmHg (37°C)