Learn More
Hidróxido sódico con certificación AR, Fisher Chemical™
Solución de hidróxido sódico al 50 % de p/p de 1 l; adecuado para Dionex con certificación AR
Marca: Fisher Bioreagents USSS2541
19.21 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 1310-73-2 Peso : 1.25000kg Transport : UN number : 1824 Chem class : 8 Pack group : II
Descripción
Solución de hidróxido sódico al 50 % de p/p de 1 l; adecuado para Dionex con certificación AR
- Solución de hidróxido sódico al 50 % p/p de 1 l; adecuado para Dionex con certificación AR, frasco de plástico n.º de CAS 1310-73-2
Especificaciones
Sodium hydroxide | |
1310-73-2 | |
1 L | |
PLÁSTICO |
145°C | |
681°C | |
50% |
Seguridad y manipulación
- Sodium hydroxide
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide