Learn More
Sodium Formate, purum p.a, ≥98.0% (NT), Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Poly bottle
Descripción
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium tetrafluoroborate |
Punto de fusión | 255°C |
Color | Colorless |
pH | 9.0 to 10.0 (at 20°C) |
Forma física | Solid |
Cantidad | 250 g |
Fórmula lineal | NaBF4 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Información de solubilidad | 700g/L (at 20°C) |
Nombre IUPAC | sodium tetrafluoroboranuide |