Learn More
Sulfato de dodecilo sódico (SDS), polvo blanco, electroforesis, Fisher BioReagents™
Catalog Number 10356463
54.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
58.21 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
5 kg
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
C12H25NaO4S
288.38
MFCD00036175
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Sodium Lauryl Sulfate, SDS
3423265
CHEBI:8984
Sodio; sulfato de dodecilo
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
C12H25NaO4S
288.38
MFCD00036175
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Sodium Lauryl Sulfate, SDS
3423265
CHEBI:8984
Sodio; sulfato de dodecilo
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Para procedimientos de extracción de proteínas y geles de poliacrilamida SDS
  • Detergente sin ADNasa y ARNasa para procedimientos de extracción de proteínas y electroforesis en gel de poliacrilamida
  • SDS es un detergente de uso común en la purificación de proteínas y electroforesis en gel de poliacrilamida (PÁGINA)
  • SDS desnaturaliza las proteínas al interrumpir los enlaces no covalentes de proteína
  • Se ha probado la funcionalidad de su uso en electroforesis
  • Solo para uso en investigación; no para fines de diagnóstico humano o animal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Absorbancia 0.1 max. (0.1% solution) at 280nm, 0.4 max. (0.1% solution) at 230nm
Nombre del producto químico o material Sodium Dodecyl Sulfate
Color Blanco
CAS 151-21-3, 7647-14-5, 7757-82-6
Forma física Sólido
Punto de fusión 206°C
Notas de grado de pureza DNase- and RNase-Free
Intervalo de porcentaje de ensayo (as Fatty Alcohol Sulfate) >=99%
Notas del porcentaje del ensayo (como sulfato de alcohol graso) >=99 %
Fórmula lineal CH3(CH2)10CH2OSO3Na
pH 8.5 to 10
Cantidad 500 g
Índice Merck 15, 8768
Identificación Pass Test
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.38
Porcentaje de pureza ≥99% (≥98% C12-OH)
Grado Electroforesis
Envase Frasco de polietileno
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.