Learn More
Dicloroacetato de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-41933
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
2156-56-1
C2HCl2NaO2
150.92
MFCD00070489
LUPNKHXLFSSUGS-UHFFFAOYSA-M
sodium dichloroacetate, sodium 2,2-dichloroacetate, dichloroacetic acid sodium salt, acetic acid, dichloro-, sodium salt, ceresine, dichloroacetate sodium, dichloroctan sodny czech, sodium dichloroacetate usan, ccris 7697, dichloroacetic acid, sodium salt
517326
sodio;2,2-dicloroacetato
[Na+].[O-]C(=O)C(Cl)Cl
2156-56-1
C2HCl2NaO2
150.92
MFCD00070489
LUPNKHXLFSSUGS-UHFFFAOYSA-M
sodium dichloroacetate, sodium 2,2-dichloroacetate, dichloroacetic acid sodium salt, acetic acid, dichloro-, sodium salt, ceresine, dichloroacetate sodium, dichloroctan sodny czech, sodium dichloroacetate usan, ccris 7697, dichloroacetic acid, sodium salt
517326
sodio;2,2-dicloroacetato
[Na+].[O-]C(=O)C(Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium dichloroacetate
Punto de fusión 198°C
Nombre de nota 98%
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal NaOC(O)CH(Cl)2
Beilstein 02, III, 454
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.92
Porcentaje de pureza 98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium dichloroacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.