Learn More
Sodium Carbonate, Monohydrate, Crystal, N.F. - F.C.C., J.T. Baker™
Catalog Number p-5390893
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
5968-11-6
CH2Na2O4
124.00
MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
sodium carbonate monohydrate, disodium carbonate monohydrate, sodium carbonate, monohydrate, carbonic acid disodium salt, monohydrate, sodium carbonate hydrate, carbonic acid sodium salt monohydrate, disodium carbonate hydrate, disodium hydrate carbonate, na2co3 water, acmc-20ajop
2735133
disodio; carbonato; hidrato
C(=O)([O-])[O-].O.[Na+].[Na+]
5968-11-6
CH2Na2O4
124.00
MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
sodium carbonate monohydrate, disodium carbonate monohydrate, sodium carbonate, monohydrate, carbonic acid disodium salt, monohydrate, sodium carbonate hydrate, carbonic acid sodium salt monohydrate, disodium carbonate hydrate, disodium hydrate carbonate, na2co3 water, acmc-20ajop
2735133
disodio; carbonato; hidrato
C(=O)([O-])[O-].O.[Na+].[Na+]
Nombre del producto químico o material Sodium Carbonate
Nombre de nota Monohydrate
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 124
Grado FCC/NF
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 2.25kg