Learn More
Butirato de sodio, >98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Description
Decreases calcium release from intracellular stores. Inhibits histone deacetylase.Sodium butyrate is used in the treatment of human spinal muscular atrophy patients. Further, it is used in the determination of the role of histone acetylation in chromatin structure and function.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reduce la liberación de calcio de los almacenes intracelulares. Inhibe la histona deacetilasa. El butirato de sodio se utiliza en el tratamiento de pacientes humanos con atrofia muscular espinal. Además, se utiliza en la determinación de la función de la acetilación de histonas en la estructura y función de la cromatina.
Solubilidad
Soluble en agua, dimetilsulfóxido y etanol. Insoluble en éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Reduce la liberación de calcio de los almacenes intracelulares. Inhibe la histona deacetilasa. El butirato de sodio se utiliza en el tratamiento de pacientes humanos con atrofia muscular espinal. Además, se utiliza en la determinación de la función de la acetilación de histonas en la estructura y función de la cromatina.
Solubilidad
Soluble en agua, dimetilsulfóxido y etanol. Insoluble en éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Nombre del producto químico o material | Sodium butyrate |
Punto de fusión | >300°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 3629439 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Información de solubilidad | Soluble in water,dimethyl sulfoxide and ethanol. Insoluble in ether. |
Nombre IUPAC | sodio; butanoato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.09 |