Learn More
Sodium Bicarbonate, Powder, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Catalog Number p-5390878
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
144-55-8
CHNaO3
84.01
MFCD00003528
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
516892
CHEBI:32139
sodium hydrogen carbonate
[Na+].OC([O-])=O
144-55-8
CHNaO3
84.01
MFCD00003528
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
516892
CHEBI:32139
sodium hydrogen carbonate
[Na+].OC([O-])=O
Nombre del producto químico o material Sodium Bicarbonate
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.01
Grado FCC/Farmacopea Estadounidense
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Gravedad específica 1L = 2.20kg