Learn More
Sodium acetate trihydrate, Honeywell
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Descripción
- ≥95% for general laboratory use.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium acetate trihydrate |
Cantidad | 250 g |
Fórmula lineal | CH3COONa · 3H2O |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3732037 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.08g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99% |
Punto de ignición | 1112°F |