Learn More
Sodium acetate, For HPLC, ≥99.0%, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium acetate |
Punto de fusión | >300°C (decomposition)(literature) |
Nombre de nota | For HPLC, ≥99.0% |
% mín. CAS | ≥90.0000% |
% máx. CAS | ≤100.0000% |
Cantidad | 50 g |
Fórmula lineal | CH3COONa |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3595639 |
Temperatura de inflamación | <250°C (>482°F) |