Learn More
Hidrato de sodio 2,4-pentanodionato, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Descripción
Sodium 2,4-pentanedionate hydrate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de sodio 2,4-pentanodionato se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los materiales incompatibles son agentes oxidantes fuertes, agua/humedad, ácidos.
El hidrato de sodio 2,4-pentanodionato se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los materiales incompatibles son agentes oxidantes fuertes, agua/humedad, ácidos.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium 2,4-pentanedionate hydrate |
Punto de fusión | 228°C to 230°C |
Cantidad | 50 g |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.11 (Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 95% |