Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tubos de ensayo de vidrio sodocálcico
Utilice los tubos de ensayo de cultivo celular de vidrio sodocálcico Kimble Chase™ para analizar material de cultivo celular que resulta esencial para el diagnóstico y la experimentación.
Marca: DWK Life Sciences A407512000611
13.28 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Descripción
- Vidrio sodocálcico
- Fondo redondo
- X250
Especificaciones
12 mm | |
Tubo de ensayo | |
Vidrio sodocálcico | |
Esterilizable en autoclave |
Fondo redondo | |
75 mm | |
250/pack |