Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tubos de ensayo de vidrio sodocálcico
Utilice los tubos de ensayo de cultivo celular de vidrio sodocálcico Kimble Chase™ para analizar material de cultivo celular que resulta esencial para el diagnóstico y la experimentación.
Marca: DWK Life Sciences A410013000611
Detalles adicionales : Peso : 1.32300kg
Descripción
- Vidrio sodocálcico
- Fondo redondo
- X250
Especificaciones
13 mm | |
Tubo de ensayo | |
Vidrio sodocálcico | |
Esterilizable en autoclave |
Fondo redondo | |
100 mm | |
250/pack |