Learn More
Sosa cálcica, grado ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3208602
34.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
8006-28-8
CaHNaO2
96.074
MFCD00134094
HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
66545795
sodio;oxocálcico;hidróxido
[OH-].O=[Ca].[Na+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
8006-28-8
CaHNaO2
96.074
MFCD00134094
HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
66545795
sodio;oxocálcico;hidróxido
[OH-].O=[Ca].[Na+]
Soda lime's ability to absorb carbon dioxide makes it valuable in medical and surgical professions. It is also used as powerful drying agent, or desiccant, in commercial and industrial usage. It is also useful for the construction of gas masks. It plays an essential role for the measurement of soil CO2 efflux upon absorption. It is also useful for direct measurement of dissolved CO2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Soda Lime
Forma física Malla de 4 a 8
Material Soda Lime
Cantidad 500 g
Tamaño de malla 4 to 8
Información de solubilidad Soluble in water.
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Grado Reactivo ACS