Learn More
Brannan™ Hidrómetro de gravedad específica de vidrio sodocálcico
Fabricado con vidrio sodocálcico, lastre de granalla de acero y resina de parafina sintética. El hidrómetro de gravedad específica de vidrio sodocálcico Brannan™ compara la densidad relativa de un líquido determinado con la del agua en 15.6 °C.
13.15€ - 15.55€
Especificaciones
Cantidad | 1Cada una |
---|---|
Tipo | Hidrómetro de gravedad específica |
Exactitud | ±0,002 g/ml |
Incrementos | 0.002 g/mL |
Certificaciones/conformidad | ISO 650 y en el número 1960 (ahora sustituido) de la norma británica 718 |
Código de producto | Marca | Intervalo de gravedad específica | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de gravedad específica | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12871438
|
Brannan™
10/944/0 |
De 1,00 a 1,10 g/ml | Para tensión superficial de 0,700 a 0,800 g/ml |
15.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12881428
|
Brannan™
10/502/0 |
De 1,00 a 1,20 g/ml | Para tensión superficial de 0,8 a 1 g/ml |
13.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Fabricado con vidrio sodocálcico, lastre de granalla de acero y resina de parafina sintética.El hidrómetro de gravedad específica de vidrio sodocálcico Brannan™ compara la densidad relativa de un líquido concreto con la del agua a 15,6 °C.
La escala de gravedad específica de 60/60 °F compara la densidad relativa de un líquido determinado con la del agua, a 60 °F (15.6 °C).- Fabricado con vidrio sodocálcico, lastre de granalla de acero, resina de parafina sintética.
Especificaciones
1Cada una | |
±0,002 g/ml | |
ISO 650 y en el número 1960 (ahora sustituido) de la norma británica 718 | |
Granalla de acero |
Hidrómetro de gravedad específica | |
0.002 g/mL | |
250 mm | |
15,6 °C |