Learn More
Brannan™ Hidrómetros de gravedad específica con vidrio sodocálcico Serie S50
Hidrómetros de gravedad específica con disparo cargado para tensión superficial de 0,700 a 0,750 g/ml
Marca:  Brannan™ 10/904/0
Detalles adicionales : Peso : 0.01800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12841448
  • 13.20€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para tensión superficial de 0,700 a 0,750 g/ml. Disparo cargado, longitud de 190 mm, subdivisiones de escala de 0,002, precisión de ±0,002 de gravedad específica.
Especificaciones
Especificaciones
Paquete de 1
0.002g/mL
ISO 650, 916
Granalla de acero
De 0,850 a 0,900 g/ml
Hidrómetro de gravedad específica Serie S50
0.002 g/mL
190 mm
Densidad relativa de un determinado líquido respecto a la del agua