Learn More
Brannan™ Hidrómetros de gravedad específica con vidrio sodocálcico Serie S50
Hidrómetros de gravedad específica con disparo cargado para tensión superficial de 0,700 a 0,750 g/ml
Marca: Brannan™ 10/913/0
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
Para tensión superficial de 0,700 a 0,750 g/ml. Disparo cargado, longitud de 190 mm, subdivisiones de escala de 0,002, precisión de ±0,002 de gravedad específica.Especificaciones
Paquete de 1 | |
0.002g/mL | |
ISO 650, 916 | |
Granalla de acero | |
De 1,300 a 1,350 g/ml |
Hidrómetro de gravedad específica Serie S50 | |
0.002 g/mL | |
190 mm | |
Densidad relativa de un determinado líquido respecto a la del agua |