Learn More
Fisherbrand™ Vial tipo tapón a presión, vidrio transparente
Recomendado para HPLC.
Marca: Fisherbrand™
24.09 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.47600kg
Descripción
- Un práctico y económico vial para análisis habituales
- Transparente
- Vidrio
- Fondo plano
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio | |
Almacenamiento | |
CleanPack, caja de polipropileno | |
1 ml | |
65 mm | |
3ª clase hidrolítica | |
No |
26 mm | |
27 ml | |
Tapón a presión | |
0,6 μl | |
Fondo plano | |
100 | |
ND22 |