Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de microcentrífugas de baja retención con tapón a presión
Mejore la recuperación de las muestras sin aditivos ni recubrimientos. Estos tubos permiten la máxima recuperación de las muestras, ya que reducen considerablemente la unión a la superficie.
27.45€ - 54.55€
Especificaciones
Estilo de tapón | Plano |
---|---|
Color | Natural |
Material | Polipropileno |
Graduated | Sí |
Código de producto | Marca | Descripción | Color | RCF máx. | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Color | RCF máx. | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11579914
|
Thermo Scientific™
3453 |
2.0 ml graduado, estéril | Natural | 25 kxG |
29.25€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11535534
|
Thermo Scientific™
3434 |
2.0 ml, graduado, no estéril | Natural | 25 kxG |
27.45€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11569914
|
Thermo Scientific™
3451 |
1.5 ml graduado, estéril | Natural | 26 kxG |
27.55€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11525564
|
Thermo Scientific™
3446 |
0.6 ml, graduado, no estéril | Natural | 30 kxG |
39.90€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11559914
|
Thermo Scientific™
3449 |
0.6 ml graduado, estéril | Natural | 30 kxG |
54.55€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Los líquidos viscosos y los costosos reactivos retenidos en el tubo de microcentrífugas afectan a la exactitud y la precisión del ensayo. Los tubos de microcentrífugas de baja retención con tapón a presión Thermo Scientific™ mejoran la recuperación de las muestras sin aditivos ni recubrimientos. Los tubos de baja retención con tapón a presión de 0,6 ml, 1,5 ml y 2 ml permiten la máxima recuperación de las muestras mediante la reducción considerable de la unión a la superficie.
- El tapón de boca plana reduce la presión requerida para abrir el tubo mediante una superficie de contacto más amplia, pero se garantiza que el tapón permanecerá cerrado durante la centrifugación
- El bajo nivel de retención no se logra mediante procesos de recubrimiento o incrustación de plástico, lo que garantiza que las muestras no se contaminen con estos aditivos
- Los tubos permanecen cerrados durante la centrifugación, pero se abren fácilmente con una sola mano si es necesario
- Los tubos están disponibles en color ámbar para proteger las muestras sensibles a la luz
- Las marcas de graduación de los tubos de microcentrífugas son una referencia útil para el control de las muestras
- Disponibilidad de una amplia variedad de opciones de envasado para facilitar el control de la contaminación en el laboratorio
- En el caso de los requisitos de esterilidad más estrictos, hay disponibles tubos estériles envasados individualmente
- Los colores, además del natural y el ámbar, son rojo, azul, verde, amarillo, morado y mixto
- Fabricados con polipropileno virgen, estos tubos de microcentrífugas garantizan la integridad de las muestras durante los procesos de ebullición, congelación y centrifugación
- Producto estéril con certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP, contaminación microbiana y endotoxinas
- Producto no estéril con certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógenos
Recomendado para:
Uso diario en el laboratorio, lo que incluye la centrifugación y el almacenamiento de las muestras a corto plazo.
Especificaciones
Plano | |
Natural | |
Polipropileno | |
Sí |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.