Learn More
Fisherbrand™ Cuchillas de seguridad
¡Diga no a los bordes peligrosos! Las hojas de cuchilla de afeitar Fisherbrand™ no arañan las superficies al cortar los geles de agarosa.
Marca: Fisherbrand™
23.04 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.08100kg
Descripción
- Corte limpiamente los geles de agarosa* directamente en la caja de luces sin arañar la superficie. Perfectas para cortar tejidos blandos y material vegetal
- Ajuste el tamaño requerido simplemente cortando con tijeras.
- Disponible en dos tamaños y fabricado en los EE. UU. con PET para uso alimentario
- Se suministran en paquetes de 100
Especificaciones
PET para uso alimentario | |
Corte geles de agarosa, tejidos blandos y material vegetal | |
Sí | |
0,22 mm | |
Not Autoclavable | |
No |
Blade | |
L | |
Non-sterile | |
Food Grade | |
10/paq. |